Learn More
N-Methylmorpholine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10626902
500 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
CAS: 109-02-4 | C5H11NO | 101.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-02-4
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.15
Numero MDL MFCD00006175
InChI Key SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
PubChem CID 7972
IUPAC Name 4-methylmorpholine
SMILES CN1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylmorpholine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -65.0°C
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C to 116.0°C (750.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 14°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4339 to 1.4359
Quantità 500 g
Beilstein 27,6
Fieser 01,690; 02,278
Indice di Merck 15,6362
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viscosità 0.91 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylmorpholine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
N-Methylmorpholine, 99%, Thermo Scientific Chemicals >