Learn More
N-Methylaniline, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N-Methylaniline |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | -57.0°C |
Colore | Brown to Yellow |
Densità | 0.9870g/mL |
Punti di ebollizione | 195.0°C |
Punto d'infiammabilità | 86°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N-Methylaniline
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: N-Methylaniline