Learn More
N-Methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]amine monohydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | N-Methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]amine monohydrochloride |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 177.7 |
Percent Purity | 97% |