Learn More
N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3486389
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 879896-58-9
Formula molecolare C12H19N3
Molecular Weight (g/mol) 205.305
Numero MDL MFCD09025859
InChI Key CPEUGLUNQVAGDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-n-2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl methyl amine, methyl 2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methyl amine, 4-pyridinemethanamine,n-methyl-2-1-piperidinyl, n-methyl-1-2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-piperidyl 4-pyridyl methyl amine
PubChem CID 17851834
IUPAC Name N-methyl-1-(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.3
Percent Purity 97%