Learn More
N-Methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
数量:
250 mg
1 g
包装:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Specifica
Specifica
化学名称或材料 | N-methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amine |
CAS 最低百分比 | 96.5 |
CAS 最高百分比 | 100.0 |
检测百分比范围 | 97% |
包装 | Amber Glass Bottle |
数量 | 250 mg |
化学式量 | 172.23 |
纯度百分比 | 97% |