Learn More
N-Methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3541130
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 886851-49-6
Formula molecolare C12H13N3
Molecular Weight (g/mol) 199.257
Numero MDL MFCD09702386
InChI Key AHOVMAYXXRVWIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, methyl 3-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyrimidinyl, n-methyl-1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, n-3-pyrimidin-2-yl benzyl methylamine, 2-3-methylamino methyl phenyl pyrimidine, methyl 3-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-2-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 24229568
IUPAC Name N-methyl-1-(3-pyrimidin-2-ylphenyl)methanamine
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 199.26
Percent Purity 97%