Learn More
N-Methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3586873
250 mg, Amber Glass Bottle, 250mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 941717-08-4
Formula molecolare C12H18N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 270.35
Numero MDL MFCD09879987
InChI Key ASGSHKVYZRSASF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-2-morpholinosulfonyl benzylamine, 4-2-methylamino methyl phenylsulphonyl morpholine, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methyl amine, 4-2-methylamino methyl phenylsulfonyl morpholine, n-methyl-1-2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine
PubChem CID 24229774
IUPAC Name N-methyl-1-(2-morpholin-4-ylsulfonylphenyl)methanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 270.35
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
N-Methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™ >