Learn More
N-Methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3586868
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 941716-84-3
Formula molecolare C12H20N4
Molecular Weight (g/mol) 220.32
Numero MDL MFCD09879920
InChI Key CBRQUNBWUQBINE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methylamine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methyl amine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl 3-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229603
IUPAC Name N-methyl-1-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanamine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 220.32
Percent Purity 97%