Learn More
n-Hexane, Spectrophotometric Grade, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11328397
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-Hexane used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.659 g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità -23°C (-9°F)
Odore Weak, characteristic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.375
Intervallo percentuale saggio >95%
Pressione del vapore 160 hPa (120mm Hg) at 20°C
Numero UN 1208; Colorless
Beilstein 1730733
Informazioni di solubilità Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Peso formulazione 86.18
Grado Spectrophotometric