Learn More
n-Hexane, Environmental Grade, 95+%
Codice prodotto. p-4408263
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
1L
4L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
For Pesticide Residue, Environmental and GC Analysis | CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Pesticide residue, environmental and GC analysis.n-Hexane is used in spectrophotometry and environmental testing. It is used as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. other uses are as Fuels and fuel additives, Intermediates and Laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione °C to 95°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.659
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -23°C (-9F)
Punto di combustione 240°C (464°F)
Odore Weak, characteristic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.375
Intervallo percentuale saggio >95%
Beilstein 1730733
Informazioni di solubilità Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Peso formulazione 86.18
Grado Environmental