Learn More
n-Hexane, 95%, Optima™ for HPLC and GC/MS, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 16504344 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Amber Soda Lime Glass
Safe-Cote™ Amber Glass 
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High purity and versatile solvent suitable for HPLC, spectrophotometry, and GC/MS analysis
  • Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
  • Tested for GC/MS suitability
  • Also meets ACS specifications
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3, 107-83-5, 96-14-0
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95°C
Absorbance 0.005 AU max. at 254nm, 0.005 AU max. at 280nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.25 AU max. at 210nm, 1.00 AU max. at 195nm
Colore Colorless
Densità 0.659g/cm³
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 4 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Amber Soda Lime Glass
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Also meets ACS specifications
Indice di rifrazione 1.3710 to 1.3750 (at 25°C)
Intervallo percentuale saggio 95%
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Pressione del vapore 160mbar at 20°C
Numero UN 1208
Viscosità 0.31 mPa/s at 20°C
Acqua 0.01% max.
Peso formulazione 86.17
Grado OPTIMA™