Learn More
n-Hexane, 95+%, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Hexane |
Punto di fusione | -95.0°C |
Densità | 0.6590 g/mL |
Punti di ebollizione | 69.0°C |
Quantità | 1 L |
Punto d'infiammabilità | -22°C |
Indice di rifrazione | 1.3748 to 1.3810 |
Intervallo percentuale saggio | 95+% |
Gravità specifica | 0.659 |
Formula lineare | CH3(CH2)4CH3 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Hexane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hexane