Learn More
N-Heptane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
Metal Can
Plastic Container
Descrizione
C7H16, Numero CAS 142-82-5, dipropilmetano, dipropil metano, eptani, n-eptano, gettysolve-c, heptan, skellysolve c, heptyl hydride, eptano, heptanen, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:43098, incolore, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, -91 °C, 9544, 100,205, flacone in vetro ambrato, liquido, 8900
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -91°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 98°C |
Quantità | 5 L |
Imballaggio | Metal Can |
Forma fisica | Liquido |
Pressione del vapore | 48mbar at 20°C |
Viscosità | 0.4 mPaS at 20°C |
Peso formulazione | 100.2g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Heptane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.