Learn More
N-Ethylphthalimide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
39.70€ - 423.00€
Identificatori chimici
CAS 5022-29-7
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.187
Numero MDL MFCD00014583
InChI Key JZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylphthalimide, 2-ethylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-ethyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethyl, 2-ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-ethyl, 2-ethylbenzo c azoline-1,3-dione, acmc-1az90, 1h-isoindole-1, n-ethyl
PubChem CID 21120
IUPAC Name 2-ethylisoindole-1,3-dione
SMILES CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11428636
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16014.06
5 g
39.70€
5g
11438636
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16014.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11448636
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16014.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
5022-29-7
175.187
JZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
21120
CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
C10H9NO2
MFCD00014583
n-ethylphthalimide, 2-ethylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-ethyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethyl, 2-ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-ethyl, 2-ethylbenzo c azoline-1,3-dione, acmc-1az90, 1h-isoindole-1, n-ethyl
2-ethylisoindole-1,3-dione
Specifica
N-Ethylphthalimide
74°C to 78°C
MFCD00014583
n-ethylphthalimide, 2-ethylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-ethyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethyl, 2-ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-ethyl, 2-ethylbenzo c azoline-1,3-dione, acmc-1az90, 1h-isoindole-1, n-ethyl
CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
175.187
175.19
5022-29-7
C10H9NO2
132094
JZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
2-ethylisoindole-1,3-dione
21120
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 225-707-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TI5075000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures