Learn More
N-Ethylmaleimide, 98+% Codice prodotto.: 10266200
N-Ethylmaleimide, 98+%
Codice prodotto. p-4510302 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
5 g, 5g
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
5g
Codice prodotto. 10266200
Marca: Thermo Scientific Acros 156100050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128-53-0
Formula molecolare C6H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 125.13
InChI Key HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC Name 1-ethylpyrrole-2,5-dione
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylmaleimide
Punto di fusione 41.0°C to 45.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 210.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 21,IV,4629
Indice di Merck 15,3877
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: 1115g/L toluene (20°C)
Peso formulazione 125.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoA0473828 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/06/2025 Codice prodotto156100100,156102500,156100500,156100050
Numero di lottoA0469072 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Codice prodotto156100100,156102500,156100500,156100050
Numero di lottoA0465145 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Codice prodotto156100100,156102500,156100500,156100050
Numero di lottoA0445591 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/08/2023 Codice prodotto156100100,156102500,156100500,156100050
Numero di lottoA0455146 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Codice prodotto156100100,156102500,156100500,156100050
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Ethylmaleimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Maleic acid N-ethylimide
Titolo del prodotto
N-Ethylmaleimide, 98+% >