Learn More
N-Ethyl-2-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
26.29€ - 372.00€
Identificatori chimici
CAS 10112-15-9
Formula molecolare C8H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00007091
InChI Key CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
PubChem CID 82354
IUPAC Name N-ethyl-2-nitroaniline
SMILES CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15451308
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55148.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15431308
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55148.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15441308
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55148.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
10112-15-9
166.18
CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
82354
CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
C8H10N2O2
MFCD00007091
benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
N-ethyl-2-nitroaniline
Specifica
N-Ethyl-2-nitroaniline
Colorless to Orange
168°C (20 mmHg)
C8H10N2O2
MFCD00007091
CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
N-ethyl-2-nitroaniline
82354
98%
10112-15-9
1.19 g/mL
113°C (235°F)
1.645
benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
166.18
166.18
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-305-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures