Learn More
n-Butylamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11915171
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
CAS: 109-73-9 | C4H11N | 73.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-73-9
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.13
Numero MDL MFCD00011690
InChI Key HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
IUPAC Name butan-1-amine
SMILES CCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butylamine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -49.0°C
Densità 0.7400g/mL
Punti di ebollizione 78.0°C
Punto d'infiammabilità −7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Metal drum
Formula lineare CH3(CH2)3NH2
Indice di rifrazione 1.4000 to 1.4020
Quantità 10 L
Beilstein 04,156
Fieser 04,53
Indice di Merck 15,1545
Gravità specifica 0.74
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 0.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 73.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.