Learn More
N-Bromosuccinimide, 99%
Codice prodotto. 10132900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
1 kg, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent, C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128-08-5
Numero MDL MFCD00005510
InChI Key PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC Name 1-bromopyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico N-Bromosuccinimide
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 175.0°C to 178.0°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 180°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H4BrNO2
Quantità 1 kg
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Indice di Merck 15, 1448
Informazioni di solubilità Solubility in water: 14.8g/L (20°C). Other solubilities: 3.10g/100g glacial acetic acid(25°C),g/100g solvent (25°C):,tert. butanol:0.73- aceton:14.40,carbone tetrachloride:0.02- hexane:0.006,benzene:0.5
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Peso formulazione 177.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Bromosuccinimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
N-Bromosuccinimide, 99% >