Learn More
N-Boc-N-methyl-D-valine, 95%, Thermo Scientific™
23.10€ - 295.00€
Identificatori chimici
CAS 89536-85-6
Formula molecolare C11H21NO4
Molecular Weight (g/mol) 231.29
Numero MDL MFCD00076996
InChI Key XPUAXAVJMJDPDH-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo boc-n-methyl-d-valine, r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, boc-d-meval-oh, boc-n-me-d-val-oh, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-d-valine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzbaa1045, boc-nalpha-methyl-d-valine, boc-n-alpha-methyl-d-valine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-d-valine
PubChem CID 7018800
IUPAC Name (2R)-3-methyl-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]butanoic acid
SMILES CC(C)[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15418958
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62443.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15498948
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62443.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15408958
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62443.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
N-Boc-N-methyl-D-valine, 95%, Thermo Scientific™