Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 77°C to 82°C |
Colore | White |
Perdita all'essiccatura | 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 25 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide