Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-cysteine, 98%
Codice prodotto. 10475365
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-91-1
Formula molecolare C5H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 163.19
Numero MDL MFCD00004880
InChI Key PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC Name (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid
SMILES CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-L-cysteine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 109.0°C to 111.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.5% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15, 83
Condizione di rotazione specifica +5.50° (20°C c=2,H2O)
Rotazione specifica + 5.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water.
Peso formulazione 163.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Identificativo prodotto
  • N-Acetyl-L-cysteine