Learn More
N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7030417
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29602-39-9
Formula molecolare C7H10N4O2
Molecular Weight (g/mol) 182.183
Numero MDL MFCD00006254
InChI Key ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-aminoethylamino-5-nitropyridine, 5-nitro-2-pyridylaminoethyl-2-amine, n1-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, n-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-5-nitro-2-pyridinyl, acmc-20aor8, 1,2-ethanediamine, n-5-nitro-2-pyridinyl, n-5-nitro-2-pyridyl ethylenediamine, 2aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine
PubChem CID 122425
IUPAC Name N'-(5-nitropyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine
Punto di fusione 126°C to 128°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3259
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 99%