Learn More
N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 98%
Codice prodotto. 10374792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 23159-07-1 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23159-07-1
Formula molecolare C7H16N2
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD00014100
InChI Key VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyrrolidin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl pyrrolidine, 1-3-aminopropyl-pyrrolidine, 1-pyrrolidinepropanamine, n-3-aminopropyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinopropylamine, 3-1-pyrrolidinyl propylamine, pyrrolidine, 1-3-aminopropyl, 3-pyrrolidin-1-ylpropylamine, 3-1-pyrrolidino propylamine
PubChem CID 31670
IUPAC Name 3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-amine
SMILES C1CCN(C1)CCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0140g/mL
Punti di ebollizione 191°C to 193°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.472
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.014
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.