Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10582194
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride, >-98.0% (on dry substance), C12H16Cl2N2, CAS Number-1465-25-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1465-25-4
Numero MDL MFCD00012556
InChI Key MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Specifica
Materiale o nome chimico N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione 200°C
Punto di fusione 200.0°C
Colore Beige to White or Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H14N2·2ClH
Formula lineare C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Quantità 500 g
Beilstein 12, II, 699
Sensibilità (to sulfanilamide) Passes
Indice di Merck 15, 6491
Informazioni di solubilità Passes test
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC Name N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 259.17
Peso formulazione 259.17
Percent Purity 98+%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.