Learn More
Micronova™ MZone™ FlatMop™ Irradiated Mop Cover
These irradiated, slip-on, tab removal flat head mop covers are ideal for cleaning and sanitizing all surfaces and equipment in the cleanroom, ISO 5 to 9. Available in a choice of smooth or textured polyester fabrics.
646.00€ - 707.00€
Specifica
Product Type | Irradiated Flat Head Mop Cover |
---|---|
Colore | Bianco |
Sterilità | Sterili |
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
Resistente a | Prodotti chimici |
Requires: QPSL frame with STA series handle or QDSL with SSU series handle
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensions | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensions | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15830510
|
Micronova™
MZSM11-16SIR |
Textured Polyester, Urethane Foam, Polysorb | 40.6 x 12.7 cm (16 x 5 in.) |
702.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15810510
![]() |
Micronova™
MZSM11-14SIR |
Textured Polyester, Urethane Foam, Polysorb | 35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.) |
682.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15850510
![]() ![]() |
Micronova™
MZSM11-18SIR |
Textured Polyester, Urethane Foam, Polysorb | 45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.) |
707.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15860510
![]() ![]() |
Micronova™
MZSM11-9SIR |
Textured Polyester, Urethane Foam, Polysorb | 22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.) |
646.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
The Micronova MZone™ FlatMop™ Irradiated Mop Covers fit onto the 360° swivel SlimLine™ adapter , which can be locked at 180° for more controlled cleaning in aseptic areas, ISO 5 to 9. A choice of fabric options provide excellent absorbency, effective cleaning and disinfectant dispersal for specialized cleaning. Available in a variety of lengths to match the size of the surface, from equipment cleaning to a large production room.
- Irradiated, slip-on flat head mop covers
- Glide onto adapters without any attachments
- Can be easily removed by pulling on the Micronova tab
- Generous foam interior allows for optimum disinfectant deposit/dwell time
- Polyester urethane foam interiors are fully encased in fabric
- Available in a choice of fabric for specialized cleaning
- NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
- PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
- Available in a variety of lengths to match cleaning surface size
- The 9-inch covers are perfect for small areas, pass-throughs, isolators and equipment
- The 14 and 18-inch covers are ideal for floors, walls, ceilings and awkward corners
- Fits on QPSL plastic frame or QDSL stainless steel frame
- Swivel joint rotates 360° but can be locked at 180° for more controlled cleaning
- Compatible with alcohol and strong disinfectants
- Gamma irradiated for aseptic areas and equipment
- Launderable for reuse
- Autoclavable
Specifica
Irradiated Flat Head Mop Cover | |
Sterili | |
Prodotti chimici | |
24/Cs. | |
Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche |
Bianco | |
Sterilizzabile in autoclave | |
Reusable | |
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C. |