Learn More
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit
Detect mycoplasma in culture. Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit is a selective biochemical test that exploits the activity of mycoplasmal enzymes which are found in all six of the main mycoplasma cell culture contaminants and the vast majority of 180 mycoplasma species, but are not present in eukaryotic cells.
2080.00€
Specifica
Tipo di cellula | Mammalian Cells |
---|---|
Product Type | Mycoplasma Detection |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10255393
|
Lonza™
LT07-318 |
100 Tests |
2080.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Convenient & fast- Simply add two reagents to the culture supernatant
- Perform two luminescence readings
- Results in < 20 min
- Easy interpretation of results
- Detects all common mollicute contaminations (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma and Spiroplasma; except Ureaplasma)
- Negligible interference with media components
Specifica
Mammalian Cells | |
Mycoplasma Detection |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo||
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt, Dilithium carbamoyl phosphate hydrate, EDTA Dis