Learn More
Metro™ MW Series Utility Cart with Wire Shelves
Utility carts are constructed of Super Erecta™ shelves with plastic split sleeves, two one-piece handles ,and casters with donut bumpers to make mobility of lab equipment easy.
Specifica
Product Type Carrello di servizio
Capacità (sistema metrico) 170 kg
Certificazione/Conformità NSF
Colore Silver
Descrizione Modello a 3 livelli
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Capacità di carico
  • del carrello: 375 libbre (170.1 kg)
  • Ripiani Super Erecta completamente intercambiabili
  • Il ripiano centrale può essere posizionato a qualsiasi altezza a incrementi di 1 pollici (2.5 cm)
  • Maniglie monoblocco in acciaio inox o cromate (a seconda del modello) ne aumentano la rigidità e la durata
  • I carrelli da 18 pollici (46 cm) sono dotati di ruote da 4 pollici (10 cm) di diametro; i carrelli da 21 pollici(53 cm) e 24 pollici (61 cm) sono dotati di ruote da 5 pollici (13 cm) di diametro
  • Tre livelli
  • Capacità di carico di 375 libbre (170 kg) per carrello
Ripiani per cavi
  • Ripiani cromati o in acciaio inox disponibili con design a traliccio proprietario per una maggiore resistenza
  • Gli angoli scorrono agevolmente su speciali supporti conici in plastica con attacco a scatto che mantengono i ripiani saldamente in posizione
Order Info
Spediti smontati. Operazioni di assemblaggio/disassemblaggio rapide e semplici senza attrezzi.
Specifica
Specifica
Carrello di servizio
NSF
Modello a 3 livelli
375 libbre
3
170 kg
Silver
Trasporto di materiali che richiedano una estesa superficie solida e piana
170 kg