Learn More
Axygen™ MultiRack Racked Tips
MultiRack tip system has been engineered to fit most of the pipettors in the market. It is an interchangeable complete system offered in Bulk, Racked, Filter and Reload packaging styles to meet the variety of needs in the lab setting.
54.00€ - 84.13€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 13845
Formato Rack con coperchio incernierato
Imballaggio Hinged rack
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Stile punta Colore rack Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Stile punta Colore rack Prezzo Quantità e disponibilità  
16382217
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-10XT-R
10 μL Non sterile Extended Length Rosso
54.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16392217
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-10XT-R-S
10 μL Sterile Extended Length Rosso
62.10€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16372217
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-10XT-L-R-S
10 μL Sterile Extended Length, Low Retention Rosso
77.08€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16352227
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-200-R
200 μL Non sterile Universal Yellow
54.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
16362227
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-200-R-S
200 μL Sterile Universal Yellow
62.10€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
16342227
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-200-L-R-S
200 μL Sterile Universal, Low Retention Yellow
77.08€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16312237
Vedere i documenti
Axygen™
MR-300-R
300 μL Non sterile Universal Green
58.94€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
16352237
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-300XT-R
300 μL Non sterile Extended Length Green
58.94€
pezzi 768
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
16322237
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-300-R-S
300 μL Sterile Universal Green
62.10€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
16362237
Vedere i documenti
Axygen™
MR-300XT-R-S
300 μL Sterile Extended Length, Low Retention Green
67.78€
pezzi 768
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
16302237
Vedere i documenti
Axygen™
MR-300-L-R-S
300 μL Sterile Universal, Low Retention Green
84.13€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
16342237
Vedere i documenti
Axygen™
MR-300XT-L-R-S
300 μL Sterile Extended Length, Low Retention, Maxymum Recovery Green
84.13€
pezzi 768
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-08-2025
Aggiungi al carrello
16332217
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-1000XT-R
1250 μL Non sterile Extended Length Blue
58.94€
pezzi 768
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
16342217
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-1000XT-R-S
1250 μL Sterile Extended Length Blue
67.78€
pezzi 768
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16322217
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-1000XT-L-R-S
1250 μL Sterile Extended Length, Low Retention Blue
84.13€
pezzi 768
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Axygen MultiRack tip system has been engineered to fit most of the pipettors in the market. It is an interchangeable complete system offered in bulk, racked, filter, and reload packaging styles to meet the variety of needs in the lab setting. The MultiRack tip system offers standard and extended length tips covering volumes from 1 μL to 1250 μL. For racked and reload packaging styles, the tips are pre-loaded into easy-load color-coded deck inserts. With the smaller footprint and reusable rack, this system uses 30% less plastic, minimizing the environmental impact. The stackable design saves critical bench space. Axygen MultiRack Tip System products are made in the USA and meet ISO standards. All tips are free of detectable RNase, DNase, DNA, and pyrogens. For more details visit our Certificates page at www.corning.com/lifesciences.
Features
• Reusable rack with reload systems 
• Smaller footprint and stackable design, saving valuable bench space
• Extended tips offered in 10, 300, and 1250 μL (1000 μL extended length) volumes
• Color-coded racks for easy volume identification
Specifica
Specifica
Autoclavable
Rack con coperchio incernierato
Single-use
MultiRack
ISO 13845
Hinged rack
Yes
Polyethylene