Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ DW Reagent Dispenser
Accelerate larger scale assays with the superior precision and accuracy of this high-speed reagent dispenser designed for repetitive dispensing of large volumes.
9685.00€ - 9785.00€
Specifica
Product Type Reagent Dispenser
Accuracy 20µLl: ±2% (typical); 100µL: ±1% (typical); 900µL: ±1% (typical)
Canali 8
Volume (sistema metrico) 20 to 995 μL
Incrementi 5 μL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
10040894
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5840170
200/240 V Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11550725
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5840177
100/120 V Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Accelerate larger scale assays with the superior precision and accuracy of the Thermo Scientific™ Multidrop™ DW Reagent Dispenser, a high-speed reagent dispenser designed for repetitive dispensing of large volumes in pharmaceutical and biotechnology laboratories.
Multidrop DW Reagent Dispenser portions various liquids into 96 standard and DW plates across 2a 0 to 995μL volume range.
  • Precise dispensing ensures high-quality assay results and reproducible data
  • Wide volume range provides flexibility and increased speed
  • Quick plate and volume selection, combined with easy maintenance, makes assay setup quick and easy
  • Dispenser uses an eight-channel detachable and autoclavable dispensing cassette to ensure sterile conditions and to avoid cross contamination
  • All reagent lines can be backflushed into the reagent bottle, minimizing the loss of expensive reagents
  • For use with standard cassettes only
Includes:
One standard tube dispensing cassette (Cat. No. 24072670).
Recommended for:
  • Cell based assays
  • Compound storage
  • Genomics and proteomics research
  • ELISA assays
  • Microbiological tests
Specifica
Specifica
Reagent Dispenser
8
5 μL
96-well plates; 96-deep well plates; 1.1mL tubes in 96 tube rack; Micronic 96-place tube racks
96-well plate: 20µL in 5 seconds; 50µL in 8 seconds; 300µL in 26 seconds; 900 µL in 74 seconds
12.2 in.
7.1 in.
12.6 in.
13.7 lb.
50/60 Hz
20µLl: ±2% (typical); 100µL: ±1% (typical); 900µL: ±1% (typical)
20 to 995 μL
RS-232
20μL: CV≤1.5% (typical), 100μL: CV≤1% (typical), 900μL: CV≤0.5% (typical)
<7 mL
31 cm
18 cm
32 cm
6.2 kg