Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Rotoli di panni Multiclean Plus
Clean using ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus Cloth Rolls for a high degree of efficiency and safety A new manufacturing process makes these cloths even stronger and more absorbent.
38.05€
Specifica
Product Type | Rotolo di panno Multiclean Plus |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 380 mm |
Colore | Blu |
Codice del prodotto | Marca | Strato | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Strato | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10116881
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11224-00 |
A 2 veli | 240 mm |
38.05€
2 rotoli |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Blue
- 2-ply and 3-ply
- High volume
Specifica
Rotolo di panno Multiclean Plus | |
380 mm | |
Blu |