Learn More
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Maintain a closed sample collection bottle until the operator uses the control chain to remove the stoppers. Sampling Systems™ Multi Dipper 2 is the ideal solution for taking liquid samples from different levels.
677.00€ - 815.00€
Specifica
Product Type | Dipper |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Include | 3 HDPE Sampling Bottles |
Capacità (sistema metrico) | 3 x 250 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Sampling |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15829341
|
Sampling Systems™
5045A-1000 |
1000 mm |
677.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15839341
|
Sampling Systems™
5045A-1500 |
1500 mm |
749.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15849341
|
Sampling Systems™
5045A-2000 |
2000 mm |
815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Sampler frame, control chains, plugs and plug shackles are constructed of Stainless Steel
- Sampler bottle are constructed of High Density Polyethylene (HDPE)
- Ideal solution for taking liquid samples from different levels
- The sample collection bottles remain closed until the operator uses the control chain to remove the stoppers
Specifica
Dipper | |
3 HDPE Sampling Bottles | |
Liquid Sampling |
Stainless Steel (316L) | |
3 x 250 mL |