Learn More
Nabertherm Muffle Furnace SKM with Lift Door
For use with applications involving aggressive substances. Furnace includes ceramic muffle with embedded heating from four sides.
4314.60€ - 4947.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 9 L
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Dimensioni interne (L x P x A) 240 x 230 x 170 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 505 x 490 x 900 mm
Peso (sistema metrico) 50 kg
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Controllo della temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Controllo della temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
15978360
Vedere i documenti
Nabertherm
LM092H1RN1
B410 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15988360
Vedere i documenti
Nabertherm
LM092H1TN1
C450 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1100 °C
  • Muffle heated from four sides
  • Furnace chamber with embedded ceramic muffle, high resistance to aggressive gasses and vapours
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Flap door can be used as work platform or lift door
  • Adjustable working air inlet in the door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Solid state relays provide for low-noise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
9 L
240 x 230 x 170 mm
50 kg
1100°C
505 x 490 x 900 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Nabertherm Muffle Furnace SKM with Lift Door