Learn More
Nabertherm Muffle Furnace L Series
Heating elements on support tubes radiating freely into the furnace chamber provide for particularly short heating times. Robust lightweight refractory brick insulation allows a maximum working temperature of 1300 °C.
4559.40€ - 5171.40€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 9 L
Temperatura (sistema metrico) 1300°C
Dimensioni interne (L x P x A) 240 x 230 x 170 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 525 x 530 x 630 mm
Peso (sistema metrico) 60 kg
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Controllo della temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Controllo della temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
15446702
Vedere i documenti
Nabertherm
L-092S3RN3
B410 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15456702
Vedere i documenti
Nabertherm
L-092S3TN3
C450 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1300 °C
  • Heating from two sides
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Multi-layer insulation with robust lightweight refractory bricks in the furnace chamber
  • Housing made of sheets of textured stainless steel
  • Dual shell housing for low external temperatures and stability
  • Optional lift door with hot surface facing away from the operator
  • Adjustable air inlet in the furnace door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Solid state relays provide for low-noise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
9 L
240 x 230 x 170 mm
60 kg
1300°C
525 x 530 x 630 mm