Learn More
Cole-Parmer™ Mucksucker Drum and Tank Sampler
High-suction syringe action is ideal for viscous fluids
Marca:  Cole-Parmer™ 99200-20
Codice prodotto. 12776047
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Drum and tank sampler.
  • 3.5 ft. long.
  • Efficiently draws samples that are close to the bottom of the drum or tank.
  • Comes with both a push/seal bottom and a coring bottom.
  • Coring bottom features a wide mouth for handling sludge samples.
Specifica
Specifica
Drum and Tank Sampler
3.5 ft.