Learn More
Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ for the Versette™ and Novus i Platform
Improve hybrid MS bio-analysis with this exclusive workflow solution for proteins and peptides.
63.75€ - 1815.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) 300 μL
Product Line MSIA D.A.R.T.S
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Descrizione Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
15182579
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991CUS02
MSIA D.A.R.T.'S, Custom Pack of 96 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15152579
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991PRT11
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A Pack of 96 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15153323
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991PRT12
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A Pack of 24 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15132579
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991PRT13
MSIA D.A.R.T.'S, Protein G Pack of 96 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15142579
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991PRT14
MSIA D.A.R.T.'S, Protein G Pack of 24 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15162579
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991PRT15
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A/G Pack of 96 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13288009
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991PRT16
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A/G Pack of 24 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15149628
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991STR11
MSIA D.A.R.T.'S, Streptavidin Pack of 96 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15132589
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991STR12
MSIA D.A.R.T.'S, Streptavidin Pack of 24 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15287608
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991001096
MSIA D.A.R.T.'S, Insulin Pack of 96 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15247648
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991001024
MSIA D.A.R.T.'S, Insulin Pack of 24 Tips Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15192579
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
991R
MSIA D.A.R.T.'S, Reloadable Rack Reload Rack (tips not included) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Improve hybrid MS bio-analysis with Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ for the Versette™ and Novus i Platform , an exclusive Thermo Fisher Scientific workflow solution for proteins and peptides. Enabled through proprietary MSIA D.A.R.T.'S™ technologies, these workflows have demonstrated pg/mL level detection while providing simultaneous qualitative/quantitative data content from complex biological matrix, such as human plasma. Ideal for biologic and biomarker bio-analysis, MSIA provides innovative enablement in the areas of PKPD, DMPK, ADME, Biotransformation (DAR and payload determination), as well as routine biomarker analysis.
Next generation hybrid Mass Spectrometry bio-analytical workflows:
  • Enables analysis of proteins of interest down to femtomole level
  • Streamlined workflow for protein qualitative & quantative bio-analysis
  • Employs a proprietary molecular trapping micro-column technology in an easy to use pipette tip housing format
  • Drives antibody/antigen binding kinetics and greatly improves assaying of low-abundance protein from a biological sample
Enabling workflows and technologies for biologic and biomarker research:
  • Immunoaffinity column captures protein of interest with improved signal-to-noise ratio
  • Superior specificity and assaying characteristics compared to conventional approaches
  • Allows for hybrid assaying down to femtomole levels
  • Streptavidin and Protein A, G & A/G MSIA D.A.R.T.'S provide end user flexibility to analyze their specific targets of interest
  • Custom MSIA D.A.R.T.'S are available upon request
  • Optimized workflow solution Insulin (endogenous and therapeutic forms)
Requires:
300 μL pipette such as Thermo Scientific™ Versette™ Liquid Handling Platform, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i Multichannel pipetters (listed in user manual)
Recommended for:
Hybrid mass spectrometry based assays
For research use only
Specifica
Specifica
300 μL
MSIA D.A.R.T.S