Learn More
MP Biomedicals™ Yeast, Torula, Powder
Source: Candida utilis
265.00€ - 3105.00€
Specifica
Product Type | Animal Diet |
---|---|
Formato | Powder |
Da utilizzare con (applicazione) | Torula Yeast is a common flavoring additive in processed foods such as chips, seasoning blends and crackers, also used in pet foods, in beekeeping and as an attractant in traps designed to control olive flies |
Requisiti di stoccaggio | 15°C to 30°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11405712
|
MP Biomedicals™
0290308505 |
2.26 kg |
265.00€
5lb |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11415712
|
MP Biomedicals™
0290308525 |
11.33 kg |
839.00€
25lb |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11425712
|
MP Biomedicals™
0290308580 |
45.35 kg |
3105.00€
100lb |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Applications:
Torula yeast is a common flavoring additive in processed foods such as chips, seasoning blends, and crackers. It is also used in pet foods, in beekeeping, and as an attractant in traps designed to control olive flies
Specifica
Animal Diet | |
Powder | |
Torula Yeast is a common flavoring additive in processed foods such as chips, seasoning blends and crackers, also used in pet foods, in beekeeping and as an attractant in traps designed to control olive flies | |
15°C to 30°C |