Learn More
MP Biomedicals™ Soy Grits, Defatted
Defatted, Crude Protein > 48%
Marca:  MP Biomedicals™ 0296002425
Codice prodotto. 11402791
  • 153.00€ / 25lb
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Defatted soybeans ground coarsely, used in animal research diets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Animal Diet
Powder
Pellet
15°C to 30°C
Crude Protein & gt;48%, Crude Fat & gt;0.5%, Crude Fiber <3.5%
Used in animal research diet
11.33 kg