Learn More
MP Biomedicals™ Contenitore per colture di tessuti vegetali PlantCon™
Sterilized Base for PlantCon™ Plant Tissue Culture Container. Use PlantCon™ containers with liquid or agar solidified media. They can be used for many plant cell culture procedures that currently utilize glass containers.
48.55€ - 795.00€
Specifica
Forma del fondo Profilo quadrato con angoli arrotondati (C)
Monouso Single-use
Materiale Solo base in plastica
Sterilità Sterile
Tipo Cell Culture Dish
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11415005
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
092672002
1 Ea
48.55€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-06-2025
Aggiungi al carrello
17345609
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
092672202
10/Cs
86.95€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
11435005
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
092672206
200/Cs
795.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clear polyvinyl chloride (PVC) dishes specifically designed for plant culture applications.
  • Ideal for use in commercial horticulture or research settings.
  • Allow exceptional light transmission and optimal growth.
  • Reduce the time spent preparing an in vitro growth environment for plant cultures by eliminating the need for cleaning and sterilization.
  • Covers are sold separately (see 092672102)
Order Info
Base L x W x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 in. (9.5 x 9.5 x 3.5cm). Covers and bases are sold separately. Sterile.
Specifica
Specifica
Profilo quadrato con angoli arrotondati (C)
Solo base in plastica
Cell Culture Dish
Single-use
Sterile
3.75 x 3.75 pollici (9.5 x 9.5 cm)