Learn More
MP Biomedicals™ Multitest Slides
For laboratory use
Marca:  MP Biomedicals™ 096040805
123.50 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11449465
  • 130.00€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Material: fragile glass
  • Numbered
  • Blue coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Fragile Glass
8
0.23 in.
Laboratory use
Multitest Slide
Blue
6 mm