Learn More
MP Biomedicals™ Matrice lisante D
TeenPrep™ Lysing Matrix D Tubes contain 1.4 mm zirconium-silicate spheres and are used to grind soft animal and plant tissues, cultured cells and insects/worms.
31.35€ - 4685.00€
Specifica
Tipo di profilo 1.4 mm Zirconium-silicate Spheres
Tipo di campione Animal Tissues, Plants, Cultured Cells, Insects, Worms
DNasi Dnase-free
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization
Matrix Lysing Matrix D
Visualizza altre specifiche
Prodotti 16
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12731461
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116933050
50 x 15 mL
631.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15709200
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116933005
5 x 15 mL
74.60€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11461555
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116933025
25 x 15 mL
259.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15792462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116953002
2 x 50 mL
31.35€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11451575
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116973025
25 x 4.5 mL Tubes
192.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12323873
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116983001
1 x 96-Well Plate
197.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11412420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116913050
50 provette da 2 ml
307.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11400506
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116953010
10 x 50 mL
139.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11461575
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116973050
50 x 4.5 mL Tubes
288.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15232870
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116983010
10 x 96-Well Plate
1895.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11422420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116913100
100 provette da 2 ml
482.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12761461
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116953050
50 x 50 mL
579.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11471575
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116973100
100 x 4.5 mL Tubes
525.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11432420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116913500
500 provette da 2 ml
2080.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17466483
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
116953100
100 x 50 mL
1130.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17476483
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116953500
500 x 50 mL
4685.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Le provette con matrice di lisi D sono dotate di tappi verdi e sono incluse nel kit SPIN FastDNA™ per tessuti vegetali e animali e nel kit Pro Green FastRNA™ per l’isolamento di acidi nucleici da piante e animali. Questa matrice di frantumazione è chimicamente inerte e non legherà acidi nucleici.
  • Tipo di campione: tessuti vegetali e animali, cellule in coltura
  • Molecola da arricchire: DNA, RNA, proteine, altre piccole molecole
  • Composizione matrice: matrice D, contiene sfere in ceramica da 1.4 mm
Certifications
Esente da DNasi ed RNasi
Specifica
Specifica
1.4 mm Zirconium-silicate Spheres
Dnase-free
Lysing Matrix D
Animal Tissues, Plants, Cultured Cells, Insects, Worms
Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization
Rnase-free
Documenti
Product Certifications
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.