Learn More
MP Biomedicals™ Screw Caps
These 2 mL Screw Caps are for tubes to be used on FastPrep™ instruments or any bead beater.
216.00€ - 444.00€
Specifica
Capacità 2 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Quantità Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11472340
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
115066002
500 Pk. Red
216.00€
pezzi 500
11402340
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
115063002
500 Pk. Orange
355.00€
pezzi 500
11402350
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
115067002
500 Pk. Green
302.00€
pezzi 500
11442340
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
115065002
500 Pk. Blue
333.00€
pezzi 500
11422340
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
115064002
500 Pk. Purple
299.00€
pezzi 500
11412340
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
115063005
1000 Pk. Orange
377.00€
pezzi 1000
12733667
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
115065005
1000 Pk. Blue
444.00€
pezzi 1000
Descrizione
Descrizione
  • Screw Caps with O-rings fit 2 mL screw cap tubes and are ideal for high-speed sample preparation instruments.
  • Screw Caps fit Empty Fastprep™ Tubes and are used in Fastprep systems, to hold sample for Homogenization.
  • Available separately for those who wish to fill their own Lysing Matrix Tubes.
  • Adapter Compatibility: ConeFlex Legacy (allows all FP24 adapters on FP96), CoolPrep (24x2 mL), HiPrep (48x2 mL), QuickFlex (96x2 mL), QuickPrep (24x2 mL), QuickPrep All Metal (24x2 mL)
  • Screw Caps can also be found in the FastDNA and FastDNA SPIN Kits.
Specifica
Specifica
2 mL
Documenti
Product Certifications
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.