Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU, Powdered Media
Dropout of Complete Supplement Mixture (CSM) of amino acids for S. cereviseae growth media
92.45€ - 675.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Molecular biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Forma Powder
Product Type Yeast Media
Formulazione Adenine 10mg/L, L-Arginine HCl 50mg/L, L-Aspartic Acid 80mg/L, L-Histidine HCl 0mg/L, L-Isoleucine 50mg/L, L-Leucine 0mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L, L-Methionine 20mg/L, L-Phenylalanine 50mg/L, L-Threonine 100mg/L, L-Tryptophan 50mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Valine 140mg/L
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11317919
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
114520412
10 g
92.45€
10g
11327919
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
114520422
100 g
675.00€
100g
Descrizione
Descrizione
Formulation
  • Add 0.67g of CSM-His-Leu to each liter of DOB or DOBA and autoclave at 121°C for 25 minutes for complete synthetic defined double drop-out medium
Applications:
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
Specifica
Specifica
Molecular biology Certified™
Powder
Adenine 10mg/L, L-Arginine HCl 50mg/L, L-Aspartic Acid 80mg/L, L-Histidine HCl 0mg/L, L-Isoleucine 50mg/L, L-Leucine 0mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L, L-Methionine 20mg/L, L-Phenylalanine 50mg/L, L-Threonine 100mg/L, L-Tryptophan 50mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Valine 140mg/L
15°C to 30°C
Yeast Media
For growth of Saccharomyces cerevisiae
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 4 Years