Learn More
MP Biomedicals™ Corn (Ground, Yellow)
Used as pet nutrition and natural pet food
86.20€ - 242.00€
Specifica
Product Type | Animal Diet |
---|---|
Componenti | Carbohydrate 77.1%, Protein 8%, Fat 2.3%, Fiber 0.8%, Water 11.1% |
Formato | Granules |
Da utilizzare con (applicazione) | Used as pet nutrition and natural pet food |
Requisiti di stoccaggio | 15°C to 30°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11455522
|
MP Biomedicals™
0290141125 |
11.33 kg |
86.20€
25lb |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11465522
|
MP Biomedicals™
0290141180 |
45.35 kg |
242.00€
100lb |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Composition (Ingredient, Amount):
- Carbohydrate, 77.1%
- Protein, 8.%
- Fat, 2.3%
- Fiber, 0.8%
- Water, 11.1%
Presentation:
- Yellow and White Granules
Specifica
Animal Diet | |
Granules | |
15°C to 30°C |
Carbohydrate 77.1%, Protein 8%, Fat 2.3%, Fiber 0.8%, Water 11.1% | |
Used as pet nutrition and natural pet food |