Learn More
MP Biomedicals™ Aldehyde Dehydrogenase, Potassium Activated
From yeast
271.00€ - 790.00€
Specifica
Concentrazione ≈5 U/mg Protein, ≥1 U/mg Solid
Colore Off-White
pH 9
Da utilizzare con (applicazione) Oxidizes a number of Aliphatic and Aromatic Aldehydes
Content And Storage -20°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11446091
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
0219067980
100 U
271.00€
100 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11456091
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
0219067983
250 U
790.00€
250 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Activity: 1U/mg solid (approx. 5U/mg protein). ADH Less than 0.1%. Unit Definition: One unit causes the oxidation of one micromole of acetaldehyde to acetic acid per minute at pH 8.0 and 25°C in the presence of potassium ions and thiols. Freeze dried stabilized powder.
Specifica
Specifica
≈5 U/mg Protein, ≥1 U/mg Solid
9
-20°C
Aldehyde Dehydrogenase
SH-reagents, such as N-ethylmaleimide, 2-iodobenzoic Acid, Iodoacetic Acid and Chloromercuribenzoic Acid, Heavy Metals (especially Cu2-) and Acetaldehyde (at high concentrations)
Off-White
Oxidizes a number of Aliphatic and Aromatic Aldehydes
Yeast
≈200000
Lyophilized Powder