Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93M Mineral Mix, Powdered
AIN-93M Mineral Mix, Powdered, for rodents.
88.75€ - 2305.00€
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Calcium Carbonate 35.7%, Monopotassium phosphate 19.6%, Potassium Citrate monohydrate 7.078%, Sodium Chloride 7.4%, Potassium Sulfate 4.66%, Ma gnesium Oxide 2.4%, Ferric Citrate 0.606%, Zinc Carbonate 0.165%, Man ganese Carbonate 0.063%, Copper Carbonate 0.03%, Potassium Iodate 0.001%, Sodium Selenate, Anhydrous 0.00103%, Ammonium Molybdate.4H2O 0.000795%, Sodium Metasilicate.9H2O 0.145%, Chromium Potassium Sulfate.12H2O 0.0275%, Lithium Chloride 0.00174%, Boric Acid 0.008145%, Sodium Fluoride 0.00635%, Nickel Carbonate 0.00318%, Ammonium Vanadate 0.00066%, Powdered Su gar 22.1%
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Diet for maintenance of adult Rodent
Specie Rodent
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11401452
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
0296040102
2 kg
88.75€
2kg
11411452
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
0296040110
10 kg
435.00€
10kg
11421452
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
0296040150
50 kg
2305.00€
50kg
Descrizione
Descrizione
  • Used for maintenance of adult rodents
  • Not available in pellet form
Specifica
Specifica
Animal Diet
Powder
Rodent
Calcium Carbonate 35.7%, Monopotassium phosphate 19.6%, Potassium Citrate monohydrate 7.078%, Sodium Chloride 7.4%, Potassium Sulfate 4.66%, Ma gnesium Oxide 2.4%, Ferric Citrate 0.606%, Zinc Carbonate 0.165%, Man ganese Carbonate 0.063%, Copper Carbonate 0.03%, Potassium Iodate 0.001%, Sodium Selenate, Anhydrous 0.00103%, Ammonium Molybdate.4H2O 0.000795%, Sodium Metasilicate.9H2O 0.145%, Chromium Potassium Sulfate.12H2O 0.0275%, Lithium Chloride 0.00174%, Boric Acid 0.008145%, Sodium Fluoride 0.00635%, Nickel Carbonate 0.00318%, Ammonium Vanadate 0.00066%, Powdered Su gar 22.1%
Diet for maintenance of adult Rodent
15°C to 30°C
Documenti
Product Certifications
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.