Learn More
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free, One-Stage Direct-Drive Diaphragm Pumps, Ultimate Pressure <75 Mbar
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free Diaphragm Pumps are available in a standard-duty format (with an exhaust silencer) and a chemical-duty format (with a gas ballast valve). Featuring a one-stage direct drive, these pumps can deliver an ultimate pressure of <75 Mbar at noise levels of <44-45 dB.
Marca:  Welch-Ilmvac™ 412741
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11822253
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Product Type: Diaphragm Pump
  • Oil-Free: Yes
  • Number of Stages: One
  • Drive Type: Direct Drive
  • Ultimate Pressure: Less than 75 Mbar
  • Power Supply: 230V, 50/60Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Direct Drive
138/151 L/min.
380 mm
<44 dB
18.3 kg
138/151 L/min.
170 mm
Vacuum System
4
Chemical Duty
<75 Mbar
Gas Ballast Valve
230 V
MPC 1201 E
370 w
Oil-Free Diaphragm Pump
50/60 Hz
230 mm
138/151 L/min.
Oil-Free
1
230 V