Learn More
Proteintech™ Mouse IL-1 beta ELISA Kit
KE10003 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The IL-1β ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous IL-1β.
Marca: Proteintech™ KE10003-96T
Descrizione
- The assay recognizes mouse IL-1β. An antibody specific for IL-1β has been pre-coated onto the microwells. The IL-1β protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
- Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for IL-1β is added to detect the captured IL-1β protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent.
- Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- Interleukin-1 is a pro-inflammatory cytokine with multiple biological effects. The IL-1 gene family encodes three proteins: IL-1α, IL-1β and their naturally occurring inhibitor IL-1RN. Interleukin 1β(IL-1β), mainly produced by blood monocytes and tissue macrophages, has been implicated in mediating both acute and chronic inflammation.
- IL-1β is known to be involved in a variety of cellular activities, including cell proliferation, differentiation and apoptosis. IL-1β is emerging as a key mediator of carcinogenesis that characterizes host-environment interactions.
Specifica
NP_032387 | |
1 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Double Antibody | |
Plasma, Serum | |
Mouse | |
Mouse | |
<10% | |
Blue ice | |
P10749 |
7.8 to 500 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Coated ELISA Kit | |
DAB | |
16176 | |
Solid | |
<10% | |
-20°C to +4°C |
Sicurezza e movimentazione
- 96TEST Mouse IL-1 beta ELISA Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine