Learn More
Morpholine, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10185633
10 L, Plastic drum
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Morpholine, 99+%, C4H9NO, CAS Number-110-91-8, 1-oxa-4-azacyclohexane, diethyleneimide oxide, diethylene imidoxide, diethylene oximide, diethylenimide oxide, drewamine, p-isoxazine, tetrahydro, tetrahydro-1,4-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, tetrahydro-p-oxazine, 1L, 99% min. (GC), 27, 5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-91-8
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00005972
InChI Key YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
IUPAC Name morpholine
SMILES C1COCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico Morpholine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -5.0°C
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C to 130.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.4550
Quantità 10 L
Beilstein 27, 5
Fieser 01,705; 11,352; 13,14
Indice di Merck 15, 6362
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil
Viscosità 2.23 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 87.12
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Morpholine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Morpholine, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >