Learn More
MOPS sodium salt, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | MOPS sodium salt |
Nota nome | 98% |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MOPS, sodium salt