Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99%, for biochemistry
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 172631000
137.35 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10245560
  • 139.00€ / 100g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
1132-61-2
209.26
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
C7H15NO4S
MFCD00006183
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
CHEBI:44115
Specifica
(1 M aq. soln.) (1 cm cell)
(1M aq. soln.) (1 cm cell)
1132-61-2
100.0
>277°C
Crystalline Powder
99%
C7H15NO4S
Plastic bottle
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
209.26
CHEBI:44115
≥98.5%
MOPS
99%
98.5
White
3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
100 g
Authentic
MFCD00006183
15, 6352
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
70807
209.26
Biochemical
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • MOPS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti